Learn More
Fisherbrand™ Pointe pour sonicateur modèle 120
Code produit 12357338 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique):
0,3 cm
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) Conditionnement
12357338 0,3 cm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12357338
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1628.23€
    1210.19€ / 1 pièces
    Économisez 418.04€
    25% de réduction
Expédition estimée: 11-01-2027
Pointe pour sonicateur modèle 120
Cette pointe Fisher Scientific est conçue pour être utilisée avec le sonicateur modèle 120
  • Pointe à 8 canaux
  • À utiliser avec le sonicateur modèle 120
Spécification
Type de produit Sonde à pointes
Diamètre (impériale) 0,12 po
Diamètre (métrique) 0,3 cm
À utiliser avec (équipement) Sonicateur modèle 120