Learn More
Fisherbrand™ Anémomètre / thermomètres Traceable™, mesure le débit d’air, la température, l’humidité et le point de rosée
Tous les produits Fisherbrand ProduitsDescription
Includes
Quatre piles AAA
Les anémomètres / thermomètres Traceable™ Fisher Scientific™ rappellent les mesures minimale / maximale par simple pression d’un bouton
- Fonctionnement simple
- Boîtier en plastique ABS robuste ; durable dans des conditions difficiles de laboratoire
- Joint torique
- Le clavier à membrane étanche à la poussière et aux saletés
- Le bouton HOLD (pause) gèle la mesure à l’écran
- Écran LCD à contraste élevé avec des chiffres de 0,375 po
- Dimensions : 38,1 x 209,5 x 38,1mm (1,50 x 8,25 x 1,50 in)
- Poids : 6 oz (170,1 g)
Certifications
Le certificat Traceable numéroté individuellement en série est délivré par un laboratoire d’étalonnage ISO 17025 agréé par l’A2LA ; il indique la traçabilité conformément aux normes établies par le NIST™.
Spécification
Spécification
| Type | Anémomètre à hélice |
| Précision | ±0,8°°C |
| Débit d’air | 0.4 to 30.0 m/sec. |
| Matériau du coffret | Plastique ABS |
| Type de gaz | Air |
| Certifications/Conformité | ISO 17025, A2LA, NIST |
| À utiliser avec (application) | Mesure le débit d’air et la température |
| Longueur (impériale) | 8,25 in |
| Longueur (métrique) | 21 cm |
| Température (impériale) | 32° à 122°F |
| Afficher plus |