Learn More
Fisherbrand™ Anémomètre / thermomètre compact Traceable™
Code produit 11704206 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Matériau du coffret:
Plastique ABS
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Matériau du coffret Conditionnement
11704206 Plastique ABS 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 11704206
 Article restreint
Expédition estimée: 29-12-2026
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Sa facilité d’utilisation sous une hotte ou en extérieur en fait un instrument idéal. L’anémomètre utilisable d’une seule main affiche simultanément la vitesse de l’air et la température. L’unité est conçue pour des années d’utilisation fiable, même dans des conditions de laboratoire, d’usine ou extérieures difficiles.
Sa facilité d’utilisation sous une hotte ou en extérieur en fait un instrument idéal. L’anémomètre utilisable d’une seule main affiche simultanément la vitesse de l’air et la température. L’anémomètre / thermomètre compact Traceable™ Fisher Scientific™ dispose de cinq gammes différentes ; la mesure est mise à jour instantanément. L’unité est conçue pour des années d’utilisation fiable, même dans des conditions de laboratoire, d’usine ou extérieures difficiles.
  • L’affichage LCD avec de grands chiffres de 0,50 po peut être lu jusqu’à 10 pi
  • La touche mémoire permet à l’unité de rappeler la plus haute et la plus basse mesure obtenue
  • La touche HOLD (pause) gèle l’affichage sur la mesure actuelle ; idéal pour faire une mesure dans un endroit difficile
  • La touche AVERAGE (moyenne) permet de faire automatiquement la moyenne de 2 à 8 mesures
  • Le boîtier robuste est fabriqué en plastique ABS résistant aux produits chimiques / chocs
Spécifications
  • Précision de l’anémomètre : ± 3 % de la pleine échelle
  • Précision du thermomètre : ± 1°C
  • Plage de températures : -10,0 à +50,0°C (14,0 à 122°F)
  • Résolution de la température : 0,1° (C ou F)
  • Affichage : 4 chiffres, 2 lignes
  • Les dimensions sont de 7,25 × 3 × 1,75 po H x L x l (ventilateur de 2,75 po de diamètre) ; le poids est de 7,37 oz (208,9 g)
Certifications
Pour assurer la précision, un certificat Traceable numéroté individuellement en série est fourni pour indiquer la traçabilité conformément aux normes établies par le NIST (National Institute of Standards and Technology).
Spécification
Type Anémomètre / thermomètre
Précision ± 1%
Matériau du coffret Plastique ABS
Type de gaz Air
Certifications/Conformité pour +assurer la précision, un certificat Traceable numéroté individuellement en série est fourni pour +indiquer la traçabilité +conformément aux normes établies par le NIST™
Hauteur (impériale) 1,75 po
Longueur (impériale) 7,25 in
Largeur (métrique) 7.6 cm
Température (impériale) 50 °F à 122 °F
Température (métrique) 10° à 50°C
Poids (impériale) 7,37 oz.
Poids (métrique) 208,9g
Largeur (impériale) 3 po
Comprend Pile alcaline 9 V (400 heures d’utilisation normale), étui de transport et instructions