Learn More
Fisherbrand™ Chronomètre à compte à rebours Traceable™
Code produit 10517070 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Comprend:
Chronomètre, boîtier en plastique ABS antichoc et cordon, pile à l’oxyde d’argent d’une durée de vie de 1,5 an
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Comprend Conditionnement
10517070 Chronomètre, boîtier en plastique ABS antichoc et cordon, pile à l’oxyde d’argent d’une durée de vie de 1,5 an 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10517070
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Includes
Chronomètre, boîtier en plastique ABS antichoc et cordon
Chronomètre idéal à utiliser pour une analyse qui doit être notée à intervalles réguliers. Le chronomètre à compte à rebours Fisherbrand Traceable est un chronomètre unique qui offre un compte à rebours et un chronométrage avec alarme par incréments préprogrammés de 1, 2, 3, 5, 10, 12, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55 et 60 minutes. Cette unité est également dotée d’un stimulateur.
L’affichage indique continuellement la durée de fonctionnement restant à zéro. Lorsque la valeur zéro est atteinte, le minuteur émet une alarme pendant 5 secondes. Cette unité est également dotée d’un stimulateur.
  • Réglez-le pour qu’il compte à tout moment de 99 heures à 1 seconde
  • Lorsque la valeur zéro est atteinte, le minuteur sonne et recommence à compter à partir du temps programmé
  • Le cycle de répétition se poursuit automatiquement jusqu’à l’arrêt
  • Les fonctions du chronomètre comprennent une action unique, une temporisation, le temps fractionné / l’intervalle cumulé, 8 mémoires à rappel et un chronométrage continu
  • Le mode de minuterie à double affichage peut être utilisé de trois façons : Deux temps de compte à rebours différents simultanément, deux minuteurs avec alarme à compte à rebours indépendants et deux minuteurs de compte progressif indépendants
  • La construction anti-choc en plastique ABS ultra-robuste est parfaite pour une utilisation en laboratoire ou sur le terrain
  • Le mode chronomètre chronomètre 1 heure avec une résolution de 1/100 s et continue à chronométrer 24 heures par incréments de 1 s
  • Précision : 0,01%
  • Diamètre : 6,4 cm (2,5 po) ; l’épaisseur est de 1,6 cm (5/8 po)
  • Poids : 1,5 oz.
Informations sur la commande
Pile de rechange : 1109
Certifications
Le certificat Traceable™ numéroté individuellement en série est délivré par un laboratoire d’étalonnage ISO 17025 agréé par A2LA. Il indique la traçabilité conformément aux normes établies par le NIST.
Spécification
Type de produit Chronomètre numérique
Plage de durée 100 h
Alarms Audible
Précision 0,01%
Résolution 0,01 s
Affichage Numérique
Matériau Shock-proof ABS Plastic Case
Type de batterie 1.5 year Silver Oxie
Longueur (impériale) 0,62 in
Longueur (métrique) 1,57cm
Diamètre (impériale) interne 2,5 in
Diamètre (métrique) interne 6,35cm
Poids (impériale) 1,5 oz.
Poids (métrique) 0,042 kg
Comprend Chronomètre, boîtier en plastique ABS antichoc et cordon, pile à l’oxyde d’argent d’une durée de vie de 1,5 an
À utiliser avec (application) Fournit un compte à rebours et une alarme chronométrée par incréments préprogrammés
Certifications/Conformité ISO 17025, A2LA, NIST