Learn More
Fisherbrand™ Compte-tours numériques Traceable™, pour des mesures avec et sans contact
Tous les produits Fisherbrand Traceable ProduitsDescription
Includes
- Le modèle de mesures avec et sans contact est fourni avec quatre piles alcalines AA de 1,5 V, un boîtier ABS robuste, des languettes réfléchissantes auto-adhésives, une lumière interne, un cône et deux roues (pour mesurer les vitesses), et une mallette de transport
- Le modèle de mesures sans contact est fourni avec quatre piles alcalines AA de 1,5 V, un boîtier ABS robuste, des languettes réfléchissantes auto-adhésives, une lumière interne et une mallette de transport
Affichage voyant de 0,5 po de haut.Le tachymètre numérique Fisherbrand Traceable mesure la vitesse d’une centrifugeuse à une distance allant jusqu’à 30 cm (12 po).Écran LCD à cinq chiffres ; la fonction de mémoire vous permet de rappeler la lecture la plus élevée, la plus basse et la plus récente.Boîtier en ABS robuste.
- Écran LCD à cinq chiffres ; la fonction de mémoire vous permet de rappeler la lecture la plus élevée, la plus basse et la plus récente
- Boîtier en ABS robuste
Modèle de mesures avec et sans contact
- Utilisez le capteur sans contact pour obtenir des indicateurs de vitesse en tr/min ; utilisez le capteur à contact pour lire directement les vitesses de surface en pieds par minute ou en mètres par minute
- Détecte des vitesses comprises entre 0,1 et 99 999 tr/min ; la résolution est de 0,1 en-dessous de 1000 et de 1 au-dessus de 1000
- Le capteur de contact fournit des lectures de 0,1 à 19 999 tr/min, de 0,05 à 1999,9 m/min ou 0,2 à 6560 pi/min ; précision de 0,05 % + 0,1 tr/min de 0 à 999,9 tr/min et de 0,05 % + 1 tr/min de 1000 à 99 999 tr/min
- Dimensions : 21,5 × 6 × 4 cm (8,50 × 2,50 × 1,50 po) ; poids : 10,50 oz (298 g)
- Détecte des vitesses comprises entre 10 et 99 999 tr/min ; la résolution est de 0,1 en-dessous de 1000 et de 1 au-dessus de 1000
- Mesure la vitesse d’une centrifugeuse à une distance de 5,1 à 198 cm (2 à 78 po)
- L’unité est précise à 0,05 % de la pleine échelle
- L’indicateur du panneau d’affichage vous avertit automatiquement lorsque la batterie est faible
- Dimensions : 7,50 × 2,75 × 1,50 po (L x l x H) (19 × 7 × 4 cm) ; Poids : 9 oz (255 g)
Certifications
Le certificat Traceable numéroté individuellement en série est délivré par un laboratoire d’étalonnage ISO 17025 agréé par A2LA™. Il indique la traçabilité conformément aux normes établies par le NIST™.
Spécification
Spécification
| Type de produit | Tachymètre numérique |
| Précision | 0,05 % +0,1 tr/min (de 0 à 999,9 tr/min), 0,05 % +1 tr/min (de 1 000 à 99 999 tr/min) |
| Hauteur (impériale) | 1,5 in |
| Hauteur (métrique) | 4 cm |
| Longueur (impériale) | 7,5 in |
| Poids (impériale) | 9 oz |
| Poids (métrique) | 255 g |
| Largeur (impériale) | 2,75 in |
| Largeur (métrique) | 7 cm |
| Type d’affichage | Affichage voyant de 0,5 po de haut |
| Afficher plus |