Learn More
Fisherbrand™ Chronomètre numérique à double affichage Traceable™
Code produit 11769825 Tous les produits Fisherbrand Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Comprend:
Chronomètre ; Cordon ; Pile
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Comprend unitSize
11769825 Chronomètre ; Cordon ; Pile 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11769825
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Includes
Chronomètre ; cordon
Conçu pour une facilité d’utilisation, une précision et une fiabilité accrues. Les chronomètres numériques à double affichage Fisherbrand Traceable offrent un temps précis et traçable pour les tests enzymatiques, les mesures de viscosité, les études sur les animaux et tous les tests de laboratoire chronométrés. Ils sont conçus pour les scientifiques des laboratoires industriels, éducatifs, hospitaliers et gouvernementaux.
Conçu pour une facilité d’utilisation, une précision et une fiabilité accrues. Les chronomètres numériques à double affichage Fisher Scientific™ Traceable™ offrent un temps précis et traçable pour les tests enzymatiques, les mesures de viscosité, les études sur les animaux et tous les tests de laboratoire chronométrés. Ils sont conçus pour les scientifiques des laboratoires industriels, éducatifs, hospitaliers et gouvernementaux. La conception en cristal de quartz est précise à 0,0005 % et plus de 100 fois plus précise que les autres chronomètres.
Réglez le temps de compte à rebours de 10 heures à 1 seconde. Lorsque la valeur zéro est atteinte, le minuteur sonne et répète le compte à rebours à partir de l’heure programmée. Le cycle de répétition se poursuit automatiquement jusqu’à l’arrêt. La zone de comptage de l’écran indique le nombre de fois que le cycle a été répété. L’écran LCD affiche continuellement le temps restant à zéro. 
  • Les fonctions comprennent l’action unique, la temporisation, l’intervalle cumulé, le temps fractionné cumulé, la répétition continue du chronométrage et le chronométrage à rebours avec alarme
  • L’affichage double indique le temps fractionné cumulé et l’intervalle cumulé
  • Possibilité de rappeler huit mémoires, en plus du temps intermédiaire le plus court et le plus lent
  • Le minuteur à répétition offre des fonctions de répétition de chronométrage à rebours avec alarme
  • Un boîtier en plastique ABS étanche qui scelle l’humidité, la poussière et les vapeurs rencontrées dans les environnements difficiles de laboratoire, d’usine ou de terrain
  • La plage de chronométrage est de 9 heures, 59 minutes, 59 secondes et 99 centièmes
  • La résolution est de 0,01 seconde
  • La précision est de 0,0005%
  • Taille : 6,4 x 7,6 x 1,9 cm (2,5 x 3 x 0,75 po)
  • Poids : 2,5 oz.
Informations sur la commande
Pile de rechange : Les numéros Nº 02-440-1A
Certifications
Le certificat Traceable™ numéroté individuellement en série est délivré par un laboratoire d’étalonnage ISO 17025 agréé par A2LA. Il indique la traçabilité conformément aux normes établies par le NIST.
Spécification
Type de produit Chronomètre numérique à double affichage
Plage de durée 10 h
Résolution 0,01 s
Affichage LCD
Dimensions (L x l x H) 2,5 x 3 x 0,75 po (6,35 x 7,62 x 1,9cm)
Longueur (impériale) 2,5 in
Longueur (métrique) 6,35cm
Largeur (impériale) 2 po
Largeur (métrique) 5,08cm
Hauteur (impériale) 0,75 po
Hauteur (impériale) de l’écran 0,25 in
Hauteur (métrique) 1,9cm
Poids (impériale) 2,5 oz.
Poids (métrique) 71 g
Comprend Chronomètre ; Cordon ; Pile