Learn More
Fisherbrand™ RADIOMETRE STYLO 0-20000LUX
Code produit 11764266 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Light Meter Pen
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit
11764266 Light Meter Pen
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11764266
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Includes
Four AAA batteries
Dual range and easy operation.
  • Resolution: 0.1 (0 to 1860 ft. candles); 1 (0 to 20,000 Lux)
  • Accuracy: +5% of reading +5
  • Tough ABS plastic housing with O-ring seal and membrane keypad to keep out dust and dirt
  • Hold button freezes the reading on display
  • Easy-to-read, high contrast 0.357 in. high LCD digits
  • Rugged ABS plastic case measures 1.5 x 8 x 1.5 in.
  • Weight: 5 oz. (141.7g)
Certifications
Le certificat Traceable numéroté individuellement en série est délivré par un laboratoire d’étalonnage ISO 17025 agréé par A2LA™ ; il indique la traçabilité conformément aux normes établies par le NIST™.
Spécification
Type Light Meter Pen
Précision (bougie par pied) +5% of reading +5
Certifications/Conformité Individually serial-numbered Traceable Certificate is provided from an ISO 17025 calibration laboratory accredited by A2LA™; indicates traceability to standards provided by NIST™.
Hauteur (métrique) 20.32 cm
Comprend Four “AAA” batteries
Longueur (impériale) 1.5 in.
Longueur (métrique) 3.8 cm
Résolution (bougie par pied) 0.1 (0 to 1860 ft. candles)
Résolution (lux) 1 (0 to 20,000 Lux)
Poids (impériale) 5 oz.
Poids (métrique) 141.7 g
Largeur (impériale) 1.5 in.
Largeur (métrique) 3.8 cm
Affichage High-contrast LCD