Learn More
Fisherbrand™ Humidimètre Traceable™
Code produit 15610684 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Hauteur (métrique):
3,2 cm
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Hauteur (métrique) Conditionnement
15610684 3,2 cm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15610684
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Includes
Sonde, dix broches de rechange, pile alcaline 9 V.
Affiche la teneur en humidité en quelques secondes
Affiche la teneur en humidité en quelques secondes. La mémoire de l’humidimètre Fisher Scientific™ Traceable™ contient neuf groupes de matériaux tels que les panneaux de fibres et les matériaux de construction, ainsi que des étalonnages pour 150 types de bois. L’utilisateur établit des relevés d’humidité de référence pour d’autres produits.
  • Plage de teneur en humidité : 9,0 à 30,0%
  • Résolution : 0,1%
  • Précision : ±(4 % de la lecture plus 5 chiffres)
  • Compensation automatique et manuelle de la température
  • Le compteur indique directement une valeur en pourcentage d’humidité une fois programmé
  • Chiffres de 34,9 mm (1,75 po) de hauteur pour faciliter la lecture
  • La mémoire conserve les lectures les plus élevées, les plus basses et les moyennes
  • Le bouton de mémorisation des mesures affiche les lectures capturées pour l’enregistrement sur ordinateur ou enregistreur de données
  • Port série RS-232-C compatible IBM™ pour la sortie de données
Informations sur la commande
Dimensions : L 17,8 x l 7,6 x H 3,2 cm (L 3 x l 1,25 x H 7 po). Les informations peuvent être importées dans une base de données existante et, avec le système d’acquisition de données en accessoire (06-662-72, vendu séparément), elles peuvent être capturées, affichées sur le moniteur et stockées.
Compliance
Un certificat Traceable™ ISO 17025 avec numéro de série individuel est fourni pour indiquer la traçabilité conformément aux normes NIST.
Spécification
Type de produit Humidimètre
Précision plusmn;(4 % de la lecture plus 5 chiffres)
Certifications/Conformité Un certificat Traceable™ ISO 17025 avec numéro de série individuel est fourni pour indiquer la traçabilité conformément aux normes NIST.
Types de connecteurs Port série RS-232-C compatible IBM™ pour la sortie de données
Hauteur (métrique) 3,2 cm
Comprend Sonde, dix broches de rechange, pile alcaline 9 V
Longueur (métrique) 17,8 cm
Résolution 0,1%
Largeur (métrique) 7,6 cm