Learn More
Fisherbrand™ Testeur de H2O pur Traceable™
Code produit 11794216 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Plage:
0,1 à 20000 mu;S
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Plage Conditionnement
11794216 0,1 à 20000 mu;S 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11794216
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Includes
Sonde avec câble de 40 po ; certificat Traceable pour indiquer la traçabilité de l’instrument à la norme NIST à partir d’un laboratoire d’étalonnage ISO 17025 ; mallette de transport ; instructions et batterie de 9 V.
Unité à usage unique conçue pour les laboratoires nécessaire pour maintenir un contrôle périodique de la pureté de l’eau
Mesures précises en un instant. Utilisez pour tester l’eau des distillateurs, déminéralisateurs, déioniseurs et équipements d’osmose inverse.
  • Un fonctionnement simple élimine les erreurs
  • Le thermomètre à semi-conducteurs interne référence automatiquement les mesures à la norme internationale de 25°C (77°F)
  • Précision atteignant ±0,4 % de la pleine échelle
  • La plage est comprise entre 0,1 et 20 000 micromhos (de l’eau pure à l’eau brute)
  • Livré prêt à fonctionner
Compliance
Répond à toutes les exigences de certification de laboratoire pour l’analyse de l’eau pure pour les CAP, ASTM™, NCCLS, USP et ACS.
Spécification
Certifications/Conformité CAP, ASTM, NCCLS, USP et ACS
À utiliser avec (application) Unité à usage unique conçue pour les laboratoires nécessaire pour maintenir un contrôle périodique de la pureté de l’eau
À utiliser avec (équipement) Déminéralisateurs, déioniseurs, équipement d’osmose inverse
Comprend Sonde avec câble de 40 po ; certificat Traceabletrade; pour indiquer la traçabilité de l’instrument à la norme NIST à partir d’un laboratoire d’étalonnage ISO 17025 ; mallette de transport ; instructions et batterie de 9 V
Plage 0,1 à 20000 mu;S
Type Testeur de H2O pur Traceabletrade;