Learn More
Fisherbrand™ Mini-horloge Traceable™ Stick-It
Code produit 11745833 Tous les produits Fisherbrand Produits
Change view
Click to view available options
Affichage:
Analogique
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Affichage unitSize
11745833 Analogique 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 11745833
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Includes
Support Velcro™, adhésif double face, pile 2 ans et certificat Traceable
Parfaite pour les zones de travail individuelles avec des aiguilles lumineuses faciles à lire et une trotteuse de couleur blanche
La mini-horloge Fisher Scientific™ Traceable™ Stick-It est parfaite pour les zones de travail individuelles avec des aiguilles lumineuses faciles à lire et une trotteuse de couleur blanche.
  • La précision du cristal de quartz est de 0,013 %
  • Le boîtier en métal étanche au joint torique est étanche / résistant à la poussière
  • Le fond plat permet de tenir sur une étagère, un bureau ou un banc
Informations sur la commande
Dimensions : 1,6 de dia. x 0,3 po (40 x 8 mm) ; Poids : 1 oz
Certifications
Le certificat Traceable numéroté individuellement en série est délivré par un laboratoire d’étalonnage ISO™ 17025 agréé par A2LA™. Il indique la traçabilité conformément aux normes établies par le NIST™.
Spécification
Type de produit Mini-horloge
Précision 0,013%
Résolution 1 s
Affichage Analogique
Matériau Boîtier métallique robuste
Profondeur (impériale) 0,3 in
Profondeur (métrique) 0,76cm
Diamètre (impériale) externe 1,6 in
Diamètre (métrique) externe 4,06cm
Poids (impériale) 1 oz
Poids (métrique) 0,028 kg
Comprend Support Velcro™, adhésif double face, pile 2 ans et certificat de traçabilité
À utiliser avec (application) Parfaite pour les zones de travail individuelles avec des aiguilles lumineuses faciles à lire et une trotteuse de couleur blanche
Quantité À l’unité
Certifications/Conformité ISO 17025, A2LA, NIST