Learn More
Fisherbrand™ Thermomètre Traceable™ avec sortie pour enregistreur
Code produit 11769765 Tous les produits Fisherbrand Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Plage de températures (métrique):
minus;50° à 1300°C
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Plage de températures (métrique) unitSize
11769765 minus;50° à 1300°C 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11769765
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Includes
Pile 9 V, prise de sortie pour enregistreur, sonde chemisée de type K avec câble de 4 pi (1,2 m) de long ; pour obtenir une sonde de rechange, commandez une sonde 15-077-45.
Idéal pour la surveillance des chambres, des salles blanches, la transformation des denrées alimentaires, les laboratoires et toutes les opérations de fabrication sensibles à la température.
Idéal pour la surveillance des chambres, des salles blanches, la transformation des denrées alimentaires, les laboratoires et toutes les opérations de fabrication sensibles à la température. Le thermomètre avec sortie pour enregistreur Traceable™ Fisher Scientific™ émet un signal de 1 mV par degré permettant d’utiliser le thermomètre avec n’importe quel enregistreur graphique, enregistreur à bande ou ordinateur qui capte les signaux en mV.
  • La plage est comprise entre -50° et +1300°C et -58° et +1999°F avec une précision de ±0,3 % du relevé plus 1°C
  • Plages températures de la sonde incluses : entre -40°C et 250°C en continu ou à 300°C pour une courte durée.
  • La résolution est de 0,1° entre -50° et ퟟ0,9° et de 1° pour toutes les autres mesures.
  • Le bouton MAXIMUM permet d’afficher la mesure la plus élevée.
  • Le bouton HOLD (Mise en attente) bloque l’affichage sur le relevé en cours
  • Portatif, mesure 2,75 × 5,25 × 1,25 po (L x l x H) (7 × 13 × 3 cm)
Informations sur la commande
Utilise toutes les sondes thermocouples de type K. Pour une sonde supplémentaire de type K en acier inox avec une poignée, voir 15-078-2B.
Certifications
Le certificat Traceable numéroté individuellement en série est délivré par un laboratoire d’étalonnage ISO 17025 agréé par A2LA™ ; il indique la traçabilité conformément aux normes établies par le NIST™.
Spécification
Certifications/Conformité ISO 17025, A2LA, NIST
Dimensions (L x l x H) 2,75 x 5,25 x 1,25 po (7 x 13 x 3,17cm)
À utiliser avec (application) Surveillance des chambres, des salles blanches, transformation des denrées alimentaires, utilisations en laboratoire et opérations de fabrication sensibles à la température
Hauteur (impériale) 1,25 in
Hauteur (métrique) 3,17cm
Comprend Pile 9 V, prise de sortie pour enregistreur, sonde chemisée de type K avec câble de 4 pi (1,2 m) de long ; pour obtenir une sonde de rechange, commandez une sonde 15-077-45.
Longueur (impériale) du câble 36 po
Longueur (métrique) 70 mm
Longueur (métrique) du câble 91,44cm
Matériau Plastic
Type de sonde Type K
Résolution 1°C
Poids (impériale) 5,5 oz.
Poids (métrique) 155,92g
Largeur (impériale) 5,25 in
Type de produit Thermomètre numérique
Longueur (impériale) 2,75 in
Température max. (impériale) 2000°F
Température max. (métrique) 1300°C
Température (impériale) min. -58°F
Température min. (métrique) -50°C
Plage de températures (impériale) minus;58° à 1999°F
Plage de températures (métrique) minus;50° à 1300°C
Calibrated Oui
À utiliser avec (équipement) Chambres de surveillance
Type de batterie 9 V
Précision 1°C
Affichage Numérique LCD
Largeur (métrique) 13 cm