Includes
Pile à l’oxyde d’argent d’une durée de vie de 2 ans, support béquille, clip sur revers, face arrière aimantée
Le minuteur 24 h Fisher Scientific™ Traceable™ est un minuteur de paillasse fiable avec une résolution de 1 seconde et une précision de 0.01 %.
- Rappel de mémoire
- Fonction de décompte jusqu’à zéro
- Mode de mesure des temps morts
- Capacité du minuteur : 24 h
- Affichage : écran LCD de 0.34 po de haut
- L’horloge possède des indicateurs AM / PM
- Alarme : 1 min (sonore et visuelle), coupée automatiquement ou manuellement
- Dimensions : 5.7 x 5.7 x 1.3 cm (2.25 x 2.25 x 0.5 po) (L x l x H)
Certifications
Le certificat Traceable numéroté individuellement en série est délivré par un laboratoire d’étalonnage ISO 17025 agréé par A2LA™. Il indique la traçabilité conformément aux normes établies par le NIST™.
Spécification
Spécification
| Type de produit | Minuteur à mémoire avancée |
| Plage de durée | 24 h à 1 min |
| Alarms | 1 min. Sonore / visuelle |
| Précision | 0.01 % |
| Résolution | 1 s |
| Affichage | LCD |
| Type de batterie | Oxyde d’argent |
| Dimensions (L x l x H) | 5.6 x 5.6 x 1.27 cm (2.25 x 2.25 x 0.5 in) |
| Longueur (impériale) | 2,25 in |
| Longueur (métrique) | 5.6 cm |
| Afficher plus |