Learn More
Fisherbrand™ Luxmètre UV Traceable™
Code produit 11734266 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur d’ondes:
320 à 390 nm
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur d’ondes Conditionnement
11734266 320 à 390 nm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11734266
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Includes
Appareil de mesure, cellule photo de 1,9 cm (0,75 in) de diamètre, pile 9  V, câble 40 po. (1 m) et sorrie RS-232 pour la connexion à un ordinateur ou un enregistreur de données compatible IBM™.
Instrument de mesure facile à utiliser avec une longueur d’onde UV à large bande de 320 à 390 nm.
Trois plages
  • 0 à 199,9 μW/cm2 (résolution 0,1 μW/cm2)
  • 1 à 19,99 mW/cm2 (résolution 0,01 mW/cm22) 1 à 1,999 mW/cm2 (résolution 0,001 mW/cm22)
  • Précision de ±2 % pleine échelle plus deux chiffres
Caractéristiques
  • Fonctionnement pratique et stockage des données
  • Le bouton DATA HOLD gèle l’affichage pour saisir une mesure
  • La photodiode précise et le filtre de correction des couleurs fournissent des mesures à correction de couleur et de cosinus
  • Rappel par bouton-poussoir de la valeur la plus élevée, la plus basse et la moyenne des mesures
  • Port RS-232 pour la connexion à l’ordinateur d’un système d’acquisition de données 06-661-22 en option, d’un système d’enregistrement de données 06-662-72 en option (vendu séparément)
Informations sur la commande
Dimensions : 1,25 L x 3 l x 7 po (H (3,2 x 7,6 x 17,8 cm); Poids : 9,5 oz (269 g); Accessoires en option (disponibles en ligne) Système d’acquisition de données 11-661-22 DAS-3 (capture, affiche sur le moniteur et stocke les mesures sur n’importe quel ordinateur compatible IBM™)
Certifications
Le certificat Traceable numéroté individuellement en série est délivré par un laboratoire d’étalonnage ISO 17025 agréé par A2LA™. Il indique la traçabilité conformément aux normes établies par le NIST™.
Spécification
Type Luxmètre UV
Précision plusmn;2 % pleine échelle plus deux chiffres
Certifications/Conformité Le certificat Traceable numéroté individuellement en série est délivré par un laboratoire d’étalonnage ISO 17025 agréé par A2LA™. Il indique la traçabilité conformément aux normes établies par le NIST™.
Type de connexion Port RS-232
Hauteur (métrique) 3,2cm
Comprend Appareil de mesure, cellule photo de 1,9 cm (0,75 in) de diamètre, pile 9  V, câble 40 po. (1 m) et sorrie RS-232 pour la connexion à un ordinateur ou un enregistreur de données compatible IBMtrade;.
Longueur (impériale) 7 in
Longueur (métrique) 17,78cm
Plage 0 à 199,9 uW/cm2, 1 à 19,99 mW/cm2, 1 à 1,999 mW/cm2
Résolution 0,1 mu;W/cmsup2/sup, 0,01mW/cmsup2/sup, 1 à 1,999 mW/cmsup2/sup
Longueur d’ondes 320 à 390 nm
Largeur (impériale) 3 in
Largeur (métrique) 7,62cm