Learn More
Fisherbrand™ Thermomètre pour aliments Traceable™ étanche avec supports, Thermomètre pour aliments
Code produit 11769715 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de produit:
Thermomètre pour denrées alimentaires
Thermomètre ultra-alimentaire
Précision:
±0,4°C
±1,5°C
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de produit Précision Conditionnement
11769715 Thermomètre ultra-alimentaire ±0,4°C 1 pièce
11795853 Thermomètre pour denrées alimentaires ±1,5°C -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11769715
Nos meilleures ventes. Vos méga économies.
Utilisez le code promo 27997
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Le support unique permet de positionner la sonde de perçage à n’importe quelle hauteur tout en étant fixé aux béchers, aux cylindres ou aux cuves
Le support unique permet de positionner la sonde de perçage à n’importe quelle hauteur tout en étant fixé aux béchers, aux cylindres ou aux cuves. À la pression d’une touche, le thermomètre pour aliments Fisher Scientific™ Traceable™ étanche affiche les températures min et max sur n’importe quelle période.
  • Plage de températures : -50 à +300°C (-58 à +572°F).
  • La résolution est de 0,1° de -20 à +200° (1° dans le cas contraire)
  • La précision est de ±1,5°C ou ±0,4°C aux points testés pour le modèle Ultra™
  • Taille : longueur de la tige, 3,5 po ; diamètre de la tige, 0,14 po ; longueur totale, 7,25 po
Certifications
Certificat Traceable numéroté individuellement en série est délivré par un laboratoire ISO 17025 agréé par A2LA™. Il indique la traçabilité conformément aux normes établies par le NIST™
Spécification
Certifications/Conformité NIST
Diamètre (impériale) de la sonde 0,14 in
À utiliser avec (application) Laboratoires alimentaires, transformation des aliments, préparation de denrées alimentaires et brassage
Comprend Sonde en acier inoxydable, support de sonde, porte-clés et cordon
Longueur (impériale) de sonde 3,5 in
Longueur (métrique) 184 mm
Longueur (métrique) de sonde 8,8cm
Matériau Plastique ABS
Résolution 0,1°C
Poids (impériale) 1 oz
Poids (métrique) 28,4g
Type de produit Thermomètre ultra-alimentaire
Longueur (impériale) 7,25 in
Température max. (impériale) 572°F
Température max. (métrique) 300°C
Température (impériale) min. -58°F
Température min. (métrique) -50°C
Plage de températures (impériale) -58°F à +572°F
Plage de températures (métrique) -50°C à +300°C
Calibrated Oui
Précision ±0,4°C
Affichage Numérique LCD
Largeur (métrique) 8 cm