Learn More
Fisherbrand™ Station de travail Traceable™ avec horloge
Code produit 15273966 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Resolution (Temperature):
0,5°C
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Resolution (Temperature) Conditionnement
15273966 0,5°C 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15273966
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Idéal pour enregistrer les modifications de température ambiante dans le laboratoire, surveiller les conditions affectant l’analyse des échantillons et faciliter les prévisions météorologiques.
Le baromètre pour station de travail Fisher Scientific™ Traceable™ avec horloge est idéal pour enregistrer les modifications de température ambiante dans le laboratoire, surveiller les conditions affectant l’analyse des échantillons et faciliter les prévisions météorologiques.
  • Mesure la pression barométrique et affiche la tendance correspondante sous forme de graphique
  • Affiche la température, la date et l’heure
  • Compensation ajustable de l’altitude entre -900 et 3 600 pieds (-300 et 1 200 mètres)
  • La tendance barométrique affiche les mesures actuelles et celles de la dernière heure, des trois, six et 12 dernières heures dans un histogramme
  • Les indicateurs prévisionnels montrent les conditions météorologiques des 12 prochaines heures au moyen de symboles représentant le soleil, les nuages et la pluie
  • L’horloge affiche l’heure au format AM / PM ou au format 24 heures avec la date
  • Plage barométrique : 23,62 à 31,01 inHg / 800 à 1 050 mbar ; Résolution : 0,063 inHg / 1 mbar ; Précision : ±6 mb (890 à 1 020 mb) ; Sinon, ±10 mb
  • Plage de températures : –9 à 70°C (–22 à 158°F) ; Résolution : 0,5° ; Précision : ±1°C (entre 32 et 104°F / 0 et 40°C) ; Sinon, ± 2°C
  • Montage mural possible
Certifications
Le certificat Traceable™ numéroté individuellement en série est délivré par notre laboratoire d’étalonnage ISO 17025 agréé par A2LA™.
Spécification
Accuracy (Barometer) ±6 mbar (890 to 1020 mb); otherwise ±10 mb
Resolution (Temperature) 0,5°C
Plage de températures (métrique) 23 à 122°F (–5 à 50°C)
Type de produit Workstation Barometer with Clock
Hauteur (métrique) 7.62 cm
Hauteur (impériale) 3 in.
Longueur (impériale) 7.75 in.
Longueur (métrique) 19.69 cm
Largeur (impériale) 2.5 in.
Largeur (métrique) 6.35 cm
Poids (métrique) 0.27 kg
Poids (impériale) 8 oz.