Learn More
Fisherbrand™ Agitateur magnétique ultra-fin
Code produit 15361901 Tous les produits Fisherbrand Produits
Change view
Click to view available options
Capacité:
800 ml
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité unitSize
15361901 800 ml 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15361901
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Agitateur magnétique fin sans entretien et sans éclaboussures, avec mode pulsé.
  • Technologie de bobines magnétiques moderne
  • Surface plane
  • Conception fine et compacte
  • La fonction d’impulsion permet un meilleur mélange (le barreau d’agitation alterne la rotation dans le sens horaire et le sens anti-horaire toutes les 30 secondes)
  • Panneau de commande simple avec interface facile à utiliser
  • Vitesse variable réglable entre 15 et 1 500 tr/min
  • Indicateur de vitesse durant le fonctionnement
  • Patins anti-dérapants
  • Entraînement sans usure (pas de pièces mobiles)
  • Plaque de configuration et boîtier fabriqués à partir de matériaux chimiquement résistants
  • Emplacement d’ancrage du barreau d’agitation pour positionner ou fixer une barre d’agitation magnétique
Caractéristiques techniques
  • Volume d’agitation maximal (H2O) : 800 ml
  • Capacité d’agitation maximale (testé dans du H2O) : 500 ml à 1 500 tr/min avec barreau d’agitation de 2,5 cm
  • Plage de vitesses : 15 à 1 500 tr/min
  • Longueur maximale du barreau d’agitation : 2,5 cm (0,98 po)
  • Matériau de la plaque de configuration : polyester
  • Dimensions de la plaque de configuration : 9,4 cm (3,7 po)
  • Dimensions (L x l x H) : 18,5 x 11,5 x 1,3 cm (7,2 x 4,5 x 0,5 po)
  • Poids : 0,4 à 0,5 kg (0,8 à 1,2 lb)
  • Température ambiante admissible : 5 à 40°C
  • Classe de protection conformément à la norme DIN EN 60529 : IP 65
  • Tension d’entrée : 100 à 230 V
  • Fréquence : 50/60 Hz
  • Puissance : 5 W
  • Mode d’impulsion/Changement de direction automatique : oui
  • Durée de l’intervalle de changement de direction automatique : 30 secondes
  • Indicateur de vitesse en cours : oui
Compliance
IP 65
Spécification
Vitesse 15 à 1 500 tr/min
Capacité 800 ml
Tension 100/230 V
Puissance 5 W
Dimensions (L x l x H) 7,28 × 4,52 × 0,5 in (18,5 × 11,5 × 1,3 cm)
Hauteur (impériale) 0,5 in
Hauteur (métrique) 1,3 cm
Longueur (impériale) 7,28 in
Longueur (métrique) 18,5 cm
Longueur de la plaque supérieure (impériale) 3,7 in
Longueur de la plaque supérieure (métrique) 9,4 cm
Largeur (impériale) 4,52 in
Largeur (métrique) 11,5 cm
Alimentation électrique 100 à 230 V, 50/60 Hz
Fréquence 50/60 Hz
Modèle Ultra-fin
Plage de températures (métrique) 5°C à 40°C
Poids (impériale) 0,8 à 1,2 lb
Poids (métrique) 0,4 à 0,5 kg