Learn More
Thermo Scientific™ Laveur de barrettes pour microplaques Wellwash™ et Wellwash™ Versa™ Flacons
Code produit 11727996 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
2 L
4 L
9 L
Type de produit:
Flacon de rinçage
Flacon de récupération des déchets
Pissette
Pissette A
Pissette B
Conditionnement:
1 pièce
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Type de produit Conditionnement
11727996 2 L Flacon de récupération des déchets 1 pièce
11708006 4 L Pissette B 1 pièce
11737996 4 L Flacon de récupération des déchets 1 pièce
11797996 4 L Pissette A 1 pièce
11718006 4 L Flacon de rinçage 1 pièce
11758006 9 L Flacon de récupération des déchets -
11777996 2 L Flacon de rinçage 1 pièce
11767996 2 L Pissette B 1 pièce
11747996 2 L Pissette 1 pièce
11757996 2 L Pissette A 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Code produit 11727996 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur N10806
Expédition estimée: 29-12-2026
Accessoires pour laveur Fisher Scientific et laveur à barrettes de microplaques Wellwash Versa
À utiliser avec le laveur à barrettes pour microplaques Fisher Scientific Wellwash et WellwashVersa
  • Flacons de substitution de différentes tailles pour plus de commodité
  • Les flacons de lavage et de déchets comprennent des capteurs de niveau de liquide.
  • Flacons de lavage de 4 L et flacons de déchets de 9 L disponibles pour les applications d’automatisation
Analyses basées sur la technique ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Comprend Bouchon avec tubulure et capteurs de niveau de liquides
Capacité (impériale) 67,62 oz.
Capacité (métrique) 2 L
À utiliser avec (équipement) Laveur de barrettes de microplaque Wellwash
Type de produit Flacon de récupération des déchets