Learn More
Fisherbrand™ Laveur de barrettes pour microplaques Wellwash™ et Wellwash™ Versa™ Protections
Code produit 11787986 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Laveur de barrettes de microplaque Wellwash
Laveur de barrettes de microplaque Wellwash Versa
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec (équipement) unitSize
11787986 Laveur de barrettes de microplaque Wellwash 1 pièce
11797986 Laveur de barrettes de microplaque Wellwash Versa 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11787986 Fournisseur Fisherbrand™ Code fournisseur N10815
Expédition estimée: 16-09-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Accessoires pour laveur Fisher Scientific et laveur à barrettes de microplaques Wellwash Versa
À utiliser avec Fisher Scientific Wellwash et Wellwash Versa Laveur de microplaques
Le couvercle anti-aérosol empêche la propagation des aérosols de maladies infectieuses
Analyses basée sur la technique ELISA, lavage cellulaire
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
À utiliser avec (application) Analyses basées sur la technique ELISA
Quantité Pièce
Type Couvercle d’aérosol
À utiliser avec (équipement) Laveur de barrettes de microplaque Wellwash