Learn More
Thermo Scientific™ Laveur de barrettes pour microplaques Wellwash™ et Wellwash™ Versa™ Flacons de rechange
Code produit 11717996 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
2 L
4 L
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
11717996 4 L 1 pièce
11707996 2 L 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11717996 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur N10822
Expédition estimée: 05-01-2027
Accessoires pour laveur Fisher Scientific et laveur à barrettes de microplaques Wellwash Versa
À utiliser avec Fisher Scientific Wellwash et Wellwash Versa Laveur de microplaques
Flacons de substitution de différentes tailles pour plus de commodité
Analyses basée sur la technique ELISA, lavage cellulaire
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Comprend Bouchon solide
Capacité (impériale) 135,25 oz
Capacité (métrique) 4 L
Forme Rond
À utiliser avec (équipement) Laveur de barrettes de microplaque Wellwash, Laveur de barrettes de microplaque Wellwash Versa
Type de produit Flacon de stockage