Learn More
Fisherbrand™ Systèmes de séquençage de l’ADN : Peignes pour modèle FB-SEQ-3545
Code produit 11947515 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique) des puits:
5 μl
9 μl
15 μl
Nombre de dents:
40
78
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) des puits Nombre de dents unitSize
11947515 9 μl 78 1 pièce
11987505 15 μl 40 1 pièce
12414727 5 μl 78 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11947515 Fournisseur Fisherbrand™ Code fournisseur S2SSHARK4
Expédition estimée: 21-10-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Peignes pour systèmes de séquençage de l’ADN pour le modèle FB-SEQ-3545
Pour une utilisation avec le modèle FB-SEQ-3545
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
À utiliser avec (équipement) Séquenceur renforcé en aluminium
Hauteur (impériale) d’encombrement 19,6 in
Hauteur (métrique) d’encombrement 50 cm
Longueur (impériale) d’encombrement 9 in
Longueur (impériale) du gel 17,7 in
Longueur (métrique) d’encombrement 23 cm
Longueur (métrique) globale 45 cm
Type de produit Peigne
Nombre de dents 78
Épaisseur (métrique) des dents 0,4 mm
Volume (métrique) des puits 9 μl
Largeur (impériale) du gel 13,7 in
Largeur (métrique) d’encombrement 23 cm