Learn More
Fisherbrand™ Systèmes de séquençage de l’ADN : Peignes pour modèle FB-SEQ-3545
Code produit 12414727 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique) des puits:
5 μl
9 μl
15 μl
Nombre de dents:
40
78
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) des puits Nombre de dents Conditionnement
12414727 5 μl 78 1 pièce
11947515 9 μl 78 1 pièce
11987505 15 μl 40 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 12414727 Fournisseur Fisherbrand™ Code fournisseur S2SSHARK2
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    53.05€
    50.90€ / 1 pièces
    Économisez 2.15€
    4% de réduction
Expédition estimée: 25-01-2027
Peignes pour systèmes de séquençage de l’ADN pour le modèle FB-SEQ-3545
Pour une utilisation avec le modèle FB-SEQ-3545
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
À utiliser avec (équipement) Séquenceur renforcé en aluminium
Hauteur (impériale) d’encombrement 19,6 in
Hauteur (métrique) d’encombrement 50 cm
Longueur (impériale) d’encombrement 9 in
Longueur (impériale) du gel 17,7 in
Longueur (métrique) d’encombrement 23 cm
Longueur (métrique) globale 45 cm
Type de produit Peigne
Nombre de dents 78
Épaisseur (métrique) des dents 0,2 mm
Volume (métrique) des puits 5 μl
Largeur (impériale) du gel 13,7 in
Largeur (métrique) d’encombrement 23 cm