Learn More
Fisherbrand™ Systèmes de séquençage de l’ADN : Plaques en verre pour le modèle FB-SEQ-2045 dont la production a été arrêtée
Code produit 11967425 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de produit:
Verre blanc
Verre entaillé
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de produit Conditionnement
11967425 Verre entaillé 1 pièce
11957425 Verre blanc 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11967425 Fournisseur Fisherbrand™ Code fournisseur S1S45R
Expédition estimée: 13-01-2027
Plaques en verre pour systèmes de séquençage de l’ADN pour le modèle FB-SEQ-2045 dont la production a été arrêtée
Pour une utilisation avec le modèle arrêté FB-SEQ-2045
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
À utiliser avec (équipement) Systèmes de coulage de gel de séquençage
Hauteur (métrique) 0,32 cm
Longueur (métrique) 45 cm
Type de produit Verre entaillé
Épaisseur (métrique) des dents 4,57 mm
Largeur (métrique) 20 cm