Learn More
Fisherbrand™ Systèmes de séquençage de l’ADN : Plaques en verre pour le modèle FB-SEQ-3545
Code produit 11917515 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de produit:
Verre blanc
Verre entaillé
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de produit Conditionnement
11917515 Verre entaillé 1 pièce
11907515 Verre blanc 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11917515 Fournisseur Fisherbrand™ Code fournisseur S2S45R
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    47.00€
    44.10€ / 1 pièces
    Économisez 2.90€
    6% de réduction
Expédition estimée: 20-01-2027
Plaques en verre pour systèmes de séquençage de l’ADN pour modèle FB-SEQ-3545
Pour une utilisation avec le modèle FB-SEQ-3545
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
À utiliser avec (équipement) Systèmes de coulage de gel de séquençage
Longueur (métrique) 45 cm
Type de produit Verre entaillé
Épaisseur (métrique) des dents 4,5 mm