Learn More
Fisherbrand™ Systèmes de séquençage d'ADN : Espaceur pour le modèle FB-SEQ-3545, Espaceur
Code produit 11937515 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Hauteur (métrique):
0,04 cm
Épaisseur (métrique) des dents:
0,4 mm
Conditionnement:
2 pièces
3 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Hauteur (métrique) Épaisseur (métrique) des dents Conditionnement
11937515 0,04 cm 0,4 mm 2 pièces
11525265 0,04 cm 0,4 mm 3 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11937515 Fournisseur Fisherbrand™ Code fournisseur S2SSA4
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    42.90€
    40.60€ / 2 pièces
    Économisez 2.30€
    5% de réduction
Expédition estimée: 29-12-2026
Espaceurs de systèmes de séquençage de l’ADN pour le modèle FB-SEQ-3545
Pour une utilisation avec le modèle FB-SEQ-3545
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
À utiliser avec (équipement) Systèmes de coulage de gel de séquençage
Hauteur (impériale) d’encombrement 4,8 in
Hauteur (métrique) 0,04 cm
Hauteur (métrique) d’encombrement 12,2 cm
Longueur (métrique) 45 cm
Type de produit Ensemble d’espaceurs
Épaisseur (métrique) des dents 0,4 mm
Largeur (métrique) 1 cm
Largeur (métrique) d’encombrement 21 cm