Learn More
Fisherbrand™ Systèmes de séquençage de l’ADN : Kit d’espaceurs de cale pour le modèle FB-SEQ-2045 dont la production a été arrêtée
Code produit 12404727
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2/paquet
Conditionnement:
2 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
12404727 2/paquet 2 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12404727 Fournisseur Fisherbrand™ Code fournisseur S2SSAW
Expédition estimée: 13-11-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Kit d’espaceurs de cale pour systèmes de séquençage de l’ADN pour le modèle FB-SEQ-2045 dont la production a été arrêtée
Pour une utilisation avec le modèle arrêté FB-SEQ-2045
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
À utiliser avec (équipement) Systèmes de coulage de gel de séquençage
Hauteur (métrique) 0,04 cm
Type de produit Kit d’espaceurs de filtre en coin
Quantité 2/paquet
Épaisseur (métrique) des dents de 0,4 à 0,8 mm
Largeur (métrique) 1 cm