Learn More
Fisherbrand™ Fisherbrand™ Tubes d’hybridation
Code produit 11714919 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (impériale):
3,93 po
5,90 in
11,81 in
Diamètre (impériale) interne:
1,37 in
1,37 po
2,75 in
Conditionnement:
1 pièce
2 pièces
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (impériale) Diamètre (impériale) interne Conditionnement
11714919 11,81 in 1,37 in 2 pièces
16357281 3,93 po 1,37 po 2 pièces
11704919 5,90 in 1,37 po 2 pièces
11791436 11,81 in 2,75 in 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 11714919
Expédition estimée: 30-12-2026
Fisherbrand™ Les tubes d’hybridation sont des tubes en verre borosilicate à paroi épaisse qui s’adaptent FisherBiotech aux rotisseries d’incubateurs d’hybridation et à la plupart acceptent des tubes standards de 35 mm ou 70 mm de diamètre. Chaque tube comprend un bouchon en polypropylène.
Il FisherBiotech™ convient aux rotisseries d’incubateur hybride et à la plupart des rôtisseurs acceptant des tubes standards de 35 ou 70 mm de diamètre.
  • Construction en verre borosilicate à parois épaisses pour la durabilité et la résistance chimique
  • Compatible avec FisherBiotech les rôtisseurs Hybridization Incubator et la plupart des rôtisseurs standards acceptant des tubes de 35 mm ou 70 mm de diamètre
  • Inclut un bouchon de polypropylène
  • Disponible en plusieurs longueurs et diamètres pour s’adapter à différents flux de travail d’hybridation
Spécification
Matériau du bouchon En PP
Diamètre (impériale) interne 1,37 in
Diamètre (métrique) interne 35 mm
Diamètre (métrique) externe 35 mm
À utiliser avec (équipement) Rôtisseries pour incubateurs à hybridation FisherBiotech
Longueur (impériale) 11,81 in
Type de bouchon Avec bouchon
Longueur (métrique) 300 mm
Matériau Verre borosilicaté
Type de produit Tube d’hybridation