Learn More
Fisherbrand™ Points cryogéniques, 0,5 in. Diamètre
GREENER_CHOICE
Code produit 17877201 Tous les produits Fisherbrand Produits
Change view
Click to view available options
Couleur:
Argent
Assortiment
Beige
Blanc
Bleu
Gris
Jaune
Lavande
Or
Orange
Rose
Rouge
Vert
Violet
Format:
Feuille
Rouler
Conditionnement:
1 pièce
20 feuilles
25 feuilles
19 product options available for selection
Product selection table with 19 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Format unitSize
17877201 Vert Feuille 20 feuilles
17887201 Orange Feuille 20 feuilles
17897201 Rouge Feuille 20 feuilles
17807211 Jaune Feuille 20 feuilles
17867211 Assortiment Feuille 25 feuilles
17877211 Beige Rouler 1 pièce
17807231 Or Rouler 1 pièce
17897221 Bleu Rouler 1 pièce
17817231 Gris Rouler 1 pièce
17827231 Vert Rouler 1 pièce
17837231 Lavande Rouler 1 pièce
17847231 Orange Rouler 1 pièce
17857231 Rose Rouler 1 pièce
17867231 Rouge Rouler 1 pièce
17897231 Jaune Rouler 1 pièce
17887231 Violet Rouler 1 pièce
17877231 Argent Rouler 1 pièce
17817241 Blanc Rouler 1 pièce
17807241 Assortiment Rouler 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 19 options available.
19 options
Code produit 17877201
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Utilisations prévues de stockage cryogénique avec azote liquide, de réfrigération et de congélation à très basse température.
Les étiquettes peuvent être imprimées et ne déteignent pas. Elles sont parfaites pour distinguer les différents échantillons.
Spécification
Couleur Vert
Format Feuille
Type de produit Étiquette de point
Stérilité Non stérile
Étiquettes par feuille 192
Diamètre (impériale) 0,5 in
Diamètre (métrique) 12,7 mm