Description
Les étiquettes peuvent être imprimées et ne déteignent pas. Elles sont parfaites pour distinguer les différents échantillons.
Spécification
Spécification
| Couleur | Jaune |
| Format | Rouler |
| Type de produit | Étiquette de point |
| Stérilité | Non stérile |
| Comprend | Rouleau de 1 000 points |
| Diamètre (impériale) | 0,5 in |
| Diamètre (métrique) | 12,7 mm |