Learn More
Fisherbrand™ 3/8 in Étiquettes à points
Code produit 17887211 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Argent
Bleu
Jaune
Lavande
Marron
Or
Orange
Rose
Rouge
Vert
Violet
Conditionnement:
1 pièce
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Conditionnement
17887211 Bleu 1 pièce
17817221 Vert 1 pièce
17897211 Marron 1 pièce
17807221 Or 1 pièce
17827221 Lavande 1 pièce
17837221 Orange 1 pièce
17847221 Rose 1 pièce
17857221 Violet 1 pièce
17877221 Argent 1 pièce
17887221 Jaune 1 pièce
17867221 Rouge 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Code produit 17887211
Faites le plein en profitant de remises allant jusqu’à 60 %
Utilisez le code promo 28009
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 06-01-2027
Les étiquettes de stockage cryogénique de marque Fisher utilisent un adhésif spécial conçu pour résister à des températures extrêmement basses, jusqu'à -196 °C (-311 °F). Nos étiquettes cryogéniques sont imprimables et inscriptibles sans bavure ni éclaboussure, idéales pour l'–identification des échantillons après de longues périodes de conservation cryogénique.
  • Les étiquettes sont imprimables et inscriptibles sans bavure ni éclaboussure, ce qui les rend idéales pour l'identification d'échantillons après de longues périodes de conservation cryogénique.
Spécification
Couleur Bleu
Format Rouler
Type de produit Étiquette à points
Stérilité Non stérile
Quantité 1000/Rouleau
Diamètre (impériale) 0,37 in
Diamètre (métrique) 9,55 mm