Learn More
Fisherbrand™ 3/8 in Étiquettes à points
Code produit 17837191 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Bleu
Conditionnement:
20 feuilles
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Conditionnement
17837191 Bleu 20 feuilles
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17837191
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    63.36€
    61.85€ / 20 feuilles
    Économisez 1.51€
    2% de réduction
Expédition estimée: 08-02-2027
Les étiquettes de stockage cryogénique de marque Fisher utilisent un adhésif spécial conçu pour résister à des températures extrêmement basses, jusqu'à -196 °C.ºC (-311ºF). Nos étiquettes de stockage cryogénique sont imprimables et inscriptibles. Elles ne déteignent pas, ne se salissent pas et ne tâchent pas. Conçues pour votre utilisation avec votre imprimante laser.
Spécification
Couleur Bleu
Type de produit Feuille laser à étiquette à points
Stérilité Non stérile
À utiliser avec (application) Tubes de 0,5 à 1,5 ml
Quantité 192 points/feuille ; 20 feuilles/boîte
Diamètre (impériale) 0,37 in
Diamètre (métrique) 9,55 mm