Learn More
Fisherbrand™ Cuves à flux absorption rectangulaire en quartz
Code produit 15226063 Tous les produits Fisherbrand Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
450 μl
750 μl
Longueur du trajet optique:
10 mm
Hauteur (métrique):
45 mm
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Longueur du trajet optique Hauteur (métrique) unitSize
15226063 750 μl 10 mm 45 mm 1 pièce
15236073 450 μl 10 mm 45 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15226063
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Choisir des cuves avec des parois en quartz pour la transformation de l’ultraviolet lointain à l’infrarouge
  • Taille compacte
  • Toutes les cellules mesurent 12,5 mm²
  • Tubes d’entrée et de sortie fusionnés
  • Avec deux parois transparentes et deux parois noires
  • La gamme de longueur d’ondes de toutes les cellules est comprise entre 190 et 2600 nm et 2850 et 3600 nm
Informations sur la commande
Sélectionnez les cellules dont la hauteur centrale correspond au centre de l’ouverture cellulaire avec la position centrale du faisceau lumineux dans votre spectrophotomètre, par exemple la hauteur centrale est de 8,5 mm pour les instruments Beckman™ ou Spectronic™, la hauteur centrale est de 15 mm pour les instruments Hewlett-Packard™, Perkin-Elmer™ et Shimadzu™
Spécification
Type Compact Flow Cell
Capacité (métrique) 750 μl
Matériau Quartz
Largeur (métrique) intérieure 6.5mm
Longueur du trajet optique 10 mm
Wavelength Range 190 to 2600 nm and 2850 to 3600 nm
Hauteur (métrique) 45 mm
Largeur (métrique) 12.5 mm