Learn More
Fisherbrand™ Électrodes combinées avec corps en polymère rempli de liquide Accumet™ :
Code produit 11814843 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Types de connecteurs:
BNC
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Types de connecteurs Conditionnement
11814843 BNC 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11814843
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    251.00€
    186.56€ / 1 pièces
    Économisez 64.44€
    25% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 04-01-2027
Électrodes combinées avec corps en polymère rempli de liquide Fisherbrand™ Accumet™ : Connecteur BNC 10 x 106 mm à double jonction sans mercure
Description
Idéales pour les mesures dans les petits récipients ou avec des échantillons de petite taille
Électrodes de pH combinées standard
  • Corps en PP robuste—idéal pour une utilisation portative avec les échantillons aqueux
  • Le joint de bouchon conserve la membrane humide et prête
  • Plage de 0 à 14 pH
  • Toutes les électrodes ont des jonctions en céramique poreuse
  • Disponibles avec référence Ag/AgCl à jonction simple ou référence Ag/AgCl à double jonction
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Types de connecteurs BNC
Jonction Double
Matériau Corps en polymère
Plage de pH 0 à 14
Type Électrode
Membrane Verre