Learn More
Fisherbrand™ Tiges de cadre de laboratoire en aluminium
Code produit 17291384 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (impériale):
12 in
Longueur (métrique):
30,48 cm
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (impériale) Longueur (métrique) Conditionnement
17291384 12 in 30,48 cm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17291384
Nos meilleures ventes. Vos méga économies.
Utilisez le code promo 27997
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 29-12-2026
Tiges en aluminium dur résistantes à la corrosion pour une adaptation lisse avec des cadres de laboratoire.
  • Les tiges avec un sol sans centre permettent une adaptation précise
  • Avec extrémités chanfreinées pour un emplacement facile
  • Diamètre : 13 mm (0,51 in)
Spécification
Matériau Aluminium
Longueur (impériale) 12 in
Longueur (métrique) 30,48 cm
Type de produit Résistantes à la corrosion avec extrémités chanfreinées pour un emplacement facile