Learn More
Fisherbrand™ ASTM™ Hydromètres de densité spécifique, 260 mL, pour les liquides plus lourds que l’eau
Code produit 11797245 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Numéro ASTM:
125H
126H
127H
128H
129H
130H
131H
132H
Certifications/Conformité:
Certificat à 3 points, ASTM E126, E100-14 T1
Plage de densité relative:
1,00 à 1,05 ASTM 125H-62
1,05 à 1,10 ASTM 126H-62
1,10 à 1,15 ASTM 127H-62
1,15 à 1,20 ASTM 128H-62
1,20 à 1,25 ASTM 129H-62
1,25 à 1,30 ASTM 130H-62
1,30 à 1,35 ASTM 131H-62
1,35 à 1,40 ASTM 132H-62
Conditionnement:
1 pièce
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Numéro ASTM Certifications/Conformité Plage de densité relative Conditionnement
11797245 125H Certificat à 3 points, ASTM E126, E100-14 T1 1,00 à 1,05 ASTM 125H-62 1 pièce
11707255 126H Certificat à 3 points, ASTM E126, E100-14 T1 1,05 à 1,10 ASTM 126H-62 1 pièce
11717255 127H Certificat à 3 points, ASTM E126, E100-14 T1 1,10 à 1,15 ASTM 127H-62 1 pièce
11737255 129H Certificat à 3 points, ASTM E126, E100-14 T1 1,20 à 1,25 ASTM 129H-62 1 pièce
11727255 128H Certificat à 3 points, ASTM E126, E100-14 T1 1,15 à 1,20 ASTM 128H-62 1 pièce
11747255 130H Certificat à 3 points, ASTM E126, E100-14 T1 1,25 à 1,30 ASTM 130H-62 1 pièce
11757255 131H Certificat à 3 points, ASTM E126, E100-14 T1 1,30 à 1,35 ASTM 131H-62 1 pièce
11767255 132H Certificat à 3 points, ASTM E126, E100-14 T1 1,35 à 1,40 ASTM 132H-62 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Code produit 11797245
Expédition estimée: 04-03-2027
ASTM™ Les hydromètres de densité spécifique, 260 mL, pour liquides plus lourds que l’eau fournissent des relevés précis de 0,001 de densité spécifique standardisés à 60 °F. Sérialisés individuellement et calibrés en ASTM E100/E126 ; certification optionnelle en 3 points sur certains modèles. Utilisation avec un cylindre de 260 mL (vendu séparément).
  • Mesure la densité spécifique pour les liquides plus lourds que l’eau ; la portée et ASTM le nombre varient selon le modèle
  • Standardisé à 60 °F avec une échelle claire, facile à lire et des divisions fines de 0,001
  • Conçu pour des cylindres hydrométriques à volume liquide de 260 mL pour une profondeur d’immersion constante
  • Sérialisée individuellement et calibrée pour répondre ou dépasser ASTM les exigences E100/E126
  • Certification optionnelle 3 points/traçable par le NIST disponible sur certains modèles pour une confiance accrue
  • Construction durable en verre pour le contrôle qualité de routine et un usage en laboratoire
Compliance
Étalonnés conformément aux spécifications ASTM™ E 126.
Spécification
Type Hydromètre calibré en ASTM densité spécifique
Numéro ASTM 125H
Incréments 0,001
Certifications/Conformité Certificat à 3 points, ASTM E126, E100-14 T1
Longueur (métrique) 260 mm
À utiliser avec (application) Liquides plus lourds que l’eau
Plage de densité relative 1,00 à 1,05 ASTM 125H-62
Volume (métrique) 260 mL
Temperature of Standardization 60 °F