Learn More
Fisherbrand™ ASTM™ Hydromètres de densité spécifique pour liquides plus lourds que l’eau, 275 mL
Code produit 11707854 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Numéro ASTM:
115H
116H
117H
118H
89H
90H
Certifications/Conformité:
Certificat à 3 points, ASTM E126, E100-14 T1
Plage de densité relative:
1,00 à 1,05 ASTM 89H-62
1,05 à 1,10 ASTM 90H-62
1,20 à 1,25 ASTM 115H-62
1,25 à 1,30 ASTM 116H-62
1,30 à 1,35 ASTM 117H-62
1,35 à 1,40 ASTM 118H-62
Conditionnement:
1 pièce
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Numéro ASTM Certifications/Conformité Plage de densité relative Conditionnement
11707854 117H Certificat à 3 points, ASTM E126, E100-14 T1 1,30 à 1,35 ASTM 117H-62 1 pièce
11707844 89H Certificat à 3 points, ASTM E126, E100-14 T1 1,00 à 1,05 ASTM 89H-62 1 pièce
11717844 90H Certificat à 3 points, ASTM E126, E100-14 T1 1,05 à 1,10 ASTM 90H-62 1 pièce
11787844 115H Certificat à 3 points, ASTM E126, E100-14 T1 1,20 à 1,25 ASTM 115H-62 1 pièce
11717854 118H Certificat à 3 points, ASTM E126, E100-14 T1 1,35 à 1,40 ASTM 118H-62 1 pièce
11797844 116H Certificat à 3 points, ASTM E126, E100-14 T1 1,25 à 1,30 ASTM 116H-62 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 11707854
Expédition estimée: 04-02-2027
ASTM Les hydromètres de densité spécifique pour liquides plus lourds que l’eau, 275 mL, fournissent des relevés précis de densité pour les liquides plus lourds que l’eau. Calibrés à ASTM E100/E126 à 60 °F avec des divisions de 0,0005 et une longueur de 330 mm ; choisissez des modèles avec ou sans certification en 3 points (lorsque disponible).
La précision est conforme ou supérieure aux spécifications ASTM E 100.
  • Hydromètres de forme ASTM™ simple pour mesurer la densité spécifique de liquides plus lourds que l’eau
  • ASTM E100/E126 calibrés à 60 °F ; la précision répond ou dépasse ASTM les exigences
  • Divisions de gravité spécifique de 0,0005 pour les relevés haute résolution (dépendant du modèle)
  • Conçu pour un volume d’échantillonnage de 275 mL ; cylindre hydrométrique compatible de 275 mL vendu séparément
  • Une longueur de 330 mm offre une flottabilité stable et un contrôle facile de la profondeur en immersion
  • Sérialisé individuellement ; certification optionnelle 3 points/traçable NIST disponible sur certains modèles
  • Construction en verre durable avec une échelle claire et facile à lire pour le contrôle qualité courant et le laboratoire
Compliance
Étalonnés conformément aux spécifications ASTM™ E 126.
Spécification
Type Hydromètre calibré en ASTM densité spécifique
Numéro ASTM 117H
Incréments 0,0005
Certifications/Conformité Certificat à 3 points, ASTM E126, E100-14 T1
Longueur (métrique) 330 mm
Matériau Verre sodocalcique
À utiliser avec (application) Liquides plus lourds que l’eau
Plage de densité relative 1,30 à 1,35 ASTM 117H-62
Volume (métrique) 275 mL
Temperature of Standardization 60 °F