Learn More
Fisherbrand™ ASTM™ Hydromètres de densité spécifique, forme simple, 60 °F, 260 à 330 mm
Tous les produits Fisherbrand Traceable ProduitsDescription
La précision du densimètre est conforme ou supérieure aux spécifications ASTM™ E 100.
- Respecte ou dépasse ASTM les spécifications E100 et ASTM E126 ; standardisé à 60 °F
- Hydromètres de densité spécifique en forme simple pour liquides avec des plages d’environ 0,650 à 0,900 (selon le modèle)
- Des incréments fins à l’échelle de 0,0005 ou 0,001 pour des mesures précises et répétables (selon le modèle)
- Disponible en longueurs de 260 mm et 330 mm ; nécessite un volume d’échantillonnage de 260 mL ou 275 mL selon le modèle
- Sérialisé individuellement pour la traçabilité ; documentation de certification optionnelle en 3 points (lorsque disponible)
- Utilisation avec cylindre hydromètre 08-530K (vendu séparément) ; Construction durable en verre soudé et chaux
Order Info
Certificat d’étalonnage disponible. Pour le recevoir, ajoutez simplement la lettre C à la fin du numéro de catalogue lorsque vous passez une commande.
Compliance
Étalonné conformément aux spécifications ASTM™ E 126
Specifications
Specifications
| Type | Hydromètre calibré en ASTM densité spécifique |
| Numéro ASTM | 84H |
| Incréments | 0,0005 |
| Certifications/Conformité | Certificat à 3 points, ASTM E126, E100-14 T1 |
| Longueur (métrique) | 330 mm |
| Matériau | Verre sodocalcique |
| À utiliser avec (application) | Liquides plus lourds que l’eau |
| Plage de densité relative | 0,750 à 0,800 ASTM 84H-62 |
| Volume (métrique) | 275 mL |
| Temperature of Standardization | 60 °F |