Learn More
Fisherbrand™ Autoclavable Bottletop Dispensers
Pour une distribution fluide et sans effort
Marque: Fisherbrand™ BTDR-3
Includes: Certificat d’étalonnage
Description
- Pièces en contact avec des liquides : PTFE, FEP et verre borosilicaté (permettent d’utiliser l’instrument avec une grande variété de produits chimiques)
- 7 gammes de volumes disponibles
- Distribution sans bulles
- Mouvement sans efforts du piston
- Se démontent pour un nettoyage et une maintenance aisés
- Autoclavables à 121°C, 15 psi pendant 10 à 15 minutes
- Chaque distributeur adaptable sur flacons comprend un adaptateur pour col de flacon de 28 mm, 32 mm, 36 mm, 40 mm et 45 mm.
Description des composants
- Piston : PTFE
- Cylindre : verre
- Bouton de réglage du volume : à vis
- Logement de la vanne : PTFE
- Assemblage vanne : bille de verre & joint
- Assemblage distribution : PTFE
- Tube de distribution : FEP
- Tube d’entrée : FEP
- Étalonnage : étalonnés individuellement et certifiés (étapes réalisables en laboratoire par l’utilisateur)
- Précision & reproductibilité : conformes aux normes ISO 8655
- Compatibilité : parfaits pour tous les réactifs à l’exception du réactif HF
Certifications
ISO 8655