Learn More
Fisherbrand™ Distributeurs autoclavables adaptables sur flacons
Code produit 12807923 Tous les produits Fisherbrand Produits
Change view
Click to view available options
Volume (métrique):
0,25 à 2,5 ml
0,5 à 5 ml
10 à 100 ml
2,5 à 30 ml
5 à 60 ml
Incréments:
0.05 ml
0.1 ml
0.5 ml
1.0 ml
2.0 ml
Précision:
± 0.6 % (± 0.015 ml), ± 0.2 % (± 0.005 ml)
± 0.6 % (± 0.030 ml), ± 0.2 % (± 0.010 ml)
± 0.6 % (± 0.180 ml), ± 0.2 % (± 0.060 ml)
± 0.6 % (± 0.360 ml), ± 0.2 % (± 0.120 ml)
± 0.6 % (± 3.000 ml), ± 0.2 % (± 0.200 ml)
Conditionnement:
1 pièce
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Incréments Précision unitSize
12807923 5 à 60 ml 1.0 ml ± 0.6 % (± 0.360 ml), ± 0.2 % (± 0.120 ml) 1 pièce
12867913 0,25 à 2,5 ml 0.05 ml ± 0.6 % (± 0.015 ml), ± 0.2 % (± 0.005 ml) 1 pièce
12877913 0,5 à 5 ml 0.1 ml ± 0.6 % (± 0.030 ml), ± 0.2 % (± 0.010 ml) 1 pièce
12897913 2,5 à 30 ml 0.5 ml ± 0.6 % (± 0.180 ml), ± 0.2 % (± 0.060 ml) 1 pièce
12817923 10 à 100 ml 2.0 ml ± 0.6 % (± 3.000 ml), ± 0.2 % (± 0.200 ml) -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 12807923
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Includes
Certificat d’étalonnage
Pour une distribution fluide et sans effort
Permet une distribution régulière et sans efforts
  • Pièces en contact avec des liquides : PTFE, FEP et verre borosilicaté (permettent d’utiliser l’instrument avec une grande variété de produits chimiques)
  • 7 gammes de volumes disponibles
  • Distribution sans bulles
  • Mouvement sans efforts du piston
  • Se démontent pour un nettoyage et une maintenance aisés
  • Autoclavables à 121°C, 15 psi pendant 10 à 15 minutes
  • Chaque distributeur adaptable sur flacons comprend un adaptateur pour col de flacon de 28 mm, 32 mm, 38 mm, 40 mm et 45 mm.
Description des composants
  • Piston : PTFE
  • Cylindre : verre
  • Bouton de réglage du volume : à vis
  • Logement de la vanne : PTFE
  • Assemblage vanne : bille de verre & joint
  • Assemblage distribution : PTFE
  • Tube de distribution : FEP
  • Tube d’entrée : FEP
  • Étalonnage : étalonnés individuellement et certifiés (étapes réalisables en laboratoire par l’utilisateur)
  • Précision & reproductibilité : conformes aux normes ISO 8655
  • Compatibilité : parfaits pour tous les réactifs à l’exception du réactif HF
Certifications
ISO 8655
Garantie
One year free replacement warranty against any manufacturing defects. The period of one year starts from the invoice date of Fisher Scientific to its customer.
Spécification
Précision ± 0.6 % (± 0.360 ml), ± 0.2 % (± 0.120 ml)
Type de produit Analog Bottletop Dispenser
Autoclavable Autoclavable
Canaux 1
Matériau Verre, FEP, Borosilicate Glass
Volume (métrique) 5 à 60 ml
Comprend 13-in. inlet tube (with extension)
Incréments 1.0 ml