Learn More
Fisherbrand™ Sacs pour déchets biologiques autoclavables
Code produit 18306513 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (impériale):
13 à 16 gallons.
20 à 30 gal.
44 gal.
7 à 10 gallons.
8 à 12 gallons.
Dimensions (L x l):
23 x 19 po.
30 x 24 po.
35 x 25 po.
38 x 31 po.
48 x 37 po.
Conditionnement:
100 pièces
200 pièces
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (impériale) Dimensions (L x l) Conditionnement
18306513 13 à 16 gallons. 35 x 25 po. 100 pièces
18558056 7 à 10 gallons. 23 x 19 po. 100 pièces
18336533 20 à 30 gal. 38 x 31 po. 200 pièces
18366523 8 à 12 gallons. 30 x 24 po. 200 pièces
18316533 44 gal. 48 x 37 po. 100 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 18306513
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    218.96€
    151.82€ / 100 pièces
    Économisez 67.14€
    30% de réduction
Expédition estimée: 23-12-2026
Conforme à deux tests.
Test double conforme
L’autoclavage est un moyen très courant de stériliser les déchets infectieux grâce à l’utilisation de pression à haute température et à haute pression sur une période de temps spécifique. Les déchets stérilisés coûtent moins cher à éliminer. Les sacs autoclaves à double test sont testés selon l’ASTM D1922 Elmendorf Lab pour dépasser 480 g de résistance à la déchirure (MD et TD) et selon l’ASTD D1709 pour dépasser la résistance aux chutes de 165 g.
  • Indicateur de traitement à la vasque intégré qui devient marron lorsque celui-ci est autoclavé
  • Les sacs sont conformes aux sections 173-197 du DOT 49CFR et aux réglementations nationales spécifiques.
  • Tolérance de température de fonctionnement jusqu’à 285 degrésDisponible en différentes tailles
  • Sac à impression noire
  • Jonction : 2 mil
Remarque : non conforme au Delaware, qui exige 3 ml ; vérifier les réglementations de l’État.
Spécification
Capacité (impériale) 13 à 16 gallons.
Couleur Rouge, Impression noire
Dimensions (L x l) 35 x 25 po.
Longueur (métrique) 89 cm
Largeur (métrique) 63.5 cm