Learn More
Fisherbrand™ Sacs pour déchets biologiques autoclavables
Tous les produits Fisherbrand Traceable ProduitsDescription
Test double conforme
L’autoclavage est un moyen très courant de stériliser les déchets infectieux grâce à l’utilisation de pression à haute température et à haute pression sur une période de temps spécifique. Les déchets stérilisés coûtent moins cher à éliminer. Les sacs autoclaves à double test sont testés selon l’ASTM D1922 Elmendorf Lab pour dépasser 480 g de résistance à la déchirure (MD et TD) et selon l’ASTD D1709 pour dépasser la résistance aux chutes de 165 g.
- Indicateur de traitement à la vasque intégré qui devient marron lorsque celui-ci est autoclavé
- Les sacs sont conformes aux sections 173-197 du DOT 49CFR et aux réglementations nationales spécifiques.
- Tolérance de température de fonctionnement jusqu’à 285 degrésDisponible en différentes tailles
- Sac à impression noire
- Jonction : 2 mil
Spécification
Spécification
| Capacité (impériale) | 8 à 12 gallons. |
| Couleur | Rouge, Impression noire |
| Dimensions (L x l) | 30 x 24 po. |
| Longueur (métrique) | 76.2 cm |
| Largeur (métrique) | 61 cm |
| Autoclavable | Autoclavable |