Learn More
Fisherbrand™ Sachets stériles avec bouchon à fil rond
Code produit 17913182 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (L x l):
5 x 3 in
7 x 3 po
9 x 4,5 po
9 x 4,5 po
9 x 5,5 in
12 x 4,5 po
Épaisseur (impériale):
2,50 mil
3 mil
3,50 mil
4 mil
Capacité (impériale):
2 oz
4 oz
18 oz.
24 oz.
27 oz.
Couleur:
Imprimé
Transparent
Transparent avec bloc blanc
Transparents
Conditionnement:
500 pièces
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (L x l) Épaisseur (impériale) Capacité (impériale) Couleur Conditionnement
17913182 5 x 3 in 2,50 mil 2 oz Transparent 500 pièces
11924385 7 x 3 po 3,50 mil 4 oz Transparents 500 pièces
11964405 12 x 4,5 po 3 mil 27 oz. Transparents 500 pièces
11904395 9 x 4,5 po 3 mil 18 oz. Transparents 500 pièces
11944395 9 x 5,5 in 3,50 mil 24 oz. Transparents 500 pièces
17933182 9 x 4,5 po 3 mil 18 oz. Transparent avec bloc blanc 500 pièces
11954385 7 x 3 po 4 mil 4 oz Imprimé 500 pièces
11944405 5 x 3 in 2,50 mil 2 oz Transparent avec bloc blanc -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Code produit 17913182
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Emballage souple, sûr et sans contaminants pour garantir la fiabilité des résultats d’analyse
Emballage souple, sûr et sans contaminants pour garantir la fiabilité des résultats d’analyse
  • Sûr
  • Sans contaminants
  • Souple
Spécification
Type de bouchon Fil rond
Couleur Transparent
Matériau Polyéthylène
Stérilité Stérile
Épaisseur (impériale) 2,50 mil
Dimensions (L x l) 5 x 3 in
Longueur (impériale) 5 in
Largeur (impériale) 3 in
Capacité (impériale) 2 oz
Capacité (métrique) 60 mL
Longueur (métrique) 12.7 cm
Largeur (métrique) 7.6 cm