Learn More
Fisherbrand™ Fisherbrand™ Flacons filetés en verre ambré de classe B
Code produit 17698235 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
3,7 mL
Hauteur (métrique):
45 mm
Diamètre (métrique) externe:
15 mm
Volume (impérial):
1 dr.
Conditionnement:
144 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Hauteur (métrique) Diamètre (métrique) externe Volume (impérial) Conditionnement
17698235 3,7 mL 45 mm 15 mm 1 dr. 144 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17698235
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    134.36€
    129.70€ / 144 pièces
    Économisez 4.66€
    3% de réduction
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 04-01-2027
Includes
Bouchons à vis en phénolique noir avec joints en caoutchouc blanc
Fisherbrand™ Les fioles filettées en verre ambré de classe B sont des fioles polyvalentes conçues pour protéger les matériaux photosensibles. Fabriquées en verre ambré borosilicatée de type I, elles sont autoclavables et fournies avec des bouchons à bouchon noir à visse et des doublures en caoutchouc blanc.
Flacons à usage général pour matériaux photosensibles
  • Fabriqué en verre borosilicate ambré de type I, classe B, conforme aux USP exigences de type I
  • Le verre ambré protège les substances photosensibles contre la dégradation
  • Autoclavable pour la compatibilité de la stérilisation
  • Fourni avec des bouchons phénoliques à bouchon noir à vis et des revêtements en caoutchouc blanc à face de PTFE
  • Bouchons emballés séparément
  • Disponible en plusieurs tailles de dram avec des finitions filetées à vis GPI
Informations sur la commande
Les bouchons sont conditionnés séparément
Spécification
Classification B
Matériau (doublure) Caoutchouc
Couleur Ambré
Diamètre (métrique) externe 15 mm
Matériau Verre borosilicaté
Pré-fendu No
Stérilité Non stérile
Jetable Oui
Volume (métrique) 3,7 mL
À utiliser avec (application) Pour les flacons à usage général destinés aux matériaux photosensibles
Volume (impérial) 1 dr.
Volume (métrique) total 3,7 mL
Matériau du bouchon Phénolique
Type de bouchon Bouchon à vis
Quantité 144/Pk.
Taille du bouchon 13/425
Marking Spot Non
Autoclavable Autoclavable
Hauteur (métrique) 45 mm
Type de produit Flacon