Learn More
Fisherbrand™ Gants d’inspection légers en fil d’Écosse de coton
Tous les produits Fisherbrand Traceable ProduitsDescription
- Gants en fil d’Écosse 100 % coton
- Structure en deux parties
- Porter seul à des fins d’inspection
- Peut être utilisé comme doublure sous des gants étanches.
- Ambidextres
Spécification
Spécification
| Structure | Coupe et couture |
| Coating Material | Sans revêtement |
| Couleur | Blanc |
| Jetable | Usage unique |
| Hand | Ambidextres |
| Latex Free | Oui |
| Matériau | Coton |
| Type de produit | Gants d’inspection |
| Dimensions | Jumbo |
| Stérilité | Non stérile |
| Afficher plus |