Learn More
Hellma Cellules cylindriques
Code produit 12711705
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur du trajet optique:
10 mm
50 mm
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur du trajet optique Conditionnement
12711705 10 mm 1 pièce
10126690 50 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 12711705 Fournisseur Hellma Code fournisseur 1201040
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    165.00€
    151.00€ / 1 pièces
    Économisez 14.00€
    8% de réduction
Expédition estimée: 04-12-2026
Compatible avec les supports de cellules standard
Les cellules cylindriques ont un col de remplissage et un bouchon conique en PTFE (deux cols et bouchons sur les cellules à trajet optique de 50 et 100 mm).
  • Diamètre uniforme de 22 mm
  • Disponible avec Suprasil™ fenêtres en quartz ou en verre proche UV
Spécification
Matériau Suprasil
Comprend Suprasil fenêtre en quartz; Un seul arrêt
Longueur du trajet optique 10 mm