Learn More
Fisherbrand™ Multimètre numérique à plage automatique
Code produit 11754276 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Multimètre numérique à plage automatique
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit
11754276 Multimètre numérique à plage automatique
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11754276
Quantité Prix
1 50.38€ / 1 pièces
10 43.41€ / 1 pièces
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Includes
Boîtier, batteries, sondes et instructions.
Spécialement conçue pour les équipements scientifiques, cette unité sélectionne automatiquement la plage appropriée lors du test de fonctionnement électrique des instruments et de leurs sources d’alimentation
  • Les plages d’unités vont de 1 mV à 400 V CA/CC et de 0,1 à 2 000 000 ohms avec une précision à 2 unités (2 %)
  • La vitesse d’échantillonnage est de deux fois par seconde
  • Dispose d’un bip sonore pour vérifier la continuité
Informations sur la commande
Dimensions : L 5,4 x l 10,8 x H 1,3 cm (2,125 x 4,25 x 0,5 po). Poids net : 3 oz (85,0 g). (Batterie de rechange 02-440-1C, contactez votre représentant du service clientèle Fisher.)
Certifications
Un certificat individuel avec numéro de série est fourni pour indiquer la traçabilité conformément aux normes établies par le NIST™.
Spécification
À utiliser avec (application) Pour les équipements scientifiques, cette unité sélectionne automatiquement la plage appropriée lors du test des fonctions électriques des instruments et de leurs sources d’alimentation
Précision 2 %
Certifications/Conformité NIST
Dimensions (L x l x H) 2,125 x 4,25 x 0,5 po
Hauteur (impériale) 0,5 in
Hauteur (métrique) 1,3cm
Comprend Boîtier, batteries, sondes et instructions
Longueur (impériale) 2,12 in
Longueur (métrique) 5,4cm
Poids (impériale) 0,17 lb
Poids (métrique) 0,08kg
Largeur (impériale) 4,25 in
Largeur (métrique) 10,8cm
Type de produit Multimètre numérique à plage automatique
Tension 1 mV à 400 VCA / CC