Learn More
Fisherbrand™ COMPTEUR NUMERIQUE 99999
Code produit 11714406 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type d’affichage:
LCD
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type d’affichage Conditionnement
11714406 LCD 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11714406
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Includes
1.5V Button Cell 375 Battery (02-440-1C), battery powers unit for two years of continuous operation
Solid-state construction and single, tactile-feel click button ensure accurate operation without gear and miscount problems
Fisherbrand™ Digital Counter is water- and shock-resistant— perfect for lab or plant use. Solid-state construction and single, tactile-feel click button ensure accurate operation without gear and miscount problems.
Fits in hand and stands on bench.
  • Easy-to-read 0.25 in. LCD tallies up to 99,999
  • Fail-safe design prevents unintentional reset
  • Housed in a rugged but lightweight ABS plastic case
Informations sur la commande
Dimensions: 0.83D x 1.66W x 2.62 in. H (2.1 x 4.24 x 6.67cm), Net weight: 1 oz. (28.3g)
Spécification
Type de produit Compteur numérique
Type d’affichage LCD
Texte affiché 99,999
Quantité Each
Profondeur (impériale) 0.83 in.
Profondeur (métrique) 2.1cm
Hauteur (impériale) 2.62 in.
Hauteur (métrique) 6.67cm
Largeur (impériale) 1.66 in.
Largeur (métrique) 6.67cm
Poids (impériale) 1 oz.
Poids (métrique) 28.3g
À utiliser avec (application) Lab and plant use
Comprend 1.5V Button cell 375 battery