Learn More
Fisherbrand™ Embouts de distributeur pour nouveau-né™ S compte-rendu
Code produit 17823172 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
0,5 ml
1 ml
2,5 ml
Stérilité:
Stérile
Conditionnement:
100 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Stérilité Conditionnement
17823172 1 ml Stérile 100 pièces
17433573 0,5 ml Stérile 100 pièces
17833172 2,5 ml Stérile 100 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 17823172
 Article restreint
Expédition estimée: 21-12-2026
Fabriquées à partir d’un plastique vierge de haute qualité, ces pointes sont à utiliser avec la plupart des pipettes répétitives standard dans de nombreuses applications. Les pointes sont fabriquées sans additifs chimiques pour éviter la contamination des réactifs.
Fabriqués à partir d’un plastique vierge de haute qualité, ces embouts sont à utiliser avec tous les pipettes répétitives standard dans de nombreuses applications. Les pointes sont fabriquées sans additifs chimiques pour éviter la contamination des réactifs.
Les pointes de 25 ml et 50 ml nécessitent l’utilisation d’un adaptateur. Un adaptateur réutilisable est fourni dans chaque paquet de pointes de 25 ml et de 50 ml.
  • Le joint de précision entre le piston et le cylindre garantit un fonctionnement fluide, ainsi qu’une précision et une exactitude accrues.
  • La conception du piston allongé permet de minimiser le volume mort et d’optimiser l’utilisation des liquides
  • Entièrement fabriqué à partir de polyéthylène et de polypropylène vierges à haute densité de haute qualité (la pointe du piston de 0,1 ml est un polymère de LCP à polymères liquides)
disponibles stériles ou non stériles S’inscrit dans ces modèles, mais sans s’y limiter :
  • MARQUE™ Handyétape™ , Étape fonctionnel™ S, HandyStade™ électronique, iPad™ toucher, iPad™ toucher S
  • Toutes les pipettes répétitives Fisherbrand précédentes
  • autorep. SS™ M, AutoRep™ S, AutoRep™ E
  • Multipette Eppendorf™ 4780
  • Gilleson Répétman™
  • DLAB STEPMate
  • Répétiteur Scilogex
Spécification
Volume (métrique) 1 ml
Volume (métrique) distribué 200 à 1 000 μl
Filtré Sans filtre
Stérilité Stérile
Couleur Translucide
Autoclavable Non autoclavable
Précision ≤1 à 0,4 %, ±≤4 à 0,8 %
Déclaration de pureté Sans endotoxines, ADN, RNase, DNase ni ATP
Méthode de stérilisation Beta
Format Emballage individuel
Type de pointe Déplacement positif
Quantité 100/Pk.
Type de produit Pointes pour seringues
Jetable Usage unique
À utiliser avec (équipement) La plupart des modèles de pipettes répétitives (voir la description), Fisherbrand HandyStep  S
Graduée Oui
Matériau PEHD, polypropylène
Graduations Imprimé