Description
Fisherbrand™ Disposable Aluminum Weighing/Drying Pans are an economical and reliable choice for single-use lab applications. Designed for weighing, drying and more. Compatible with many popular balances and moisture analyzers. Choice of 10.9cm and 12.2cm diameter dishes.
- Les plateaux de pesée à usage général sont également utilisés pour la distribution, le stockage, l’évaporation et le séchage
- Compatibles avec de nombreux analyseurs d’humidité et balances connus, notamment :
- Ohaus™, Mettler Toledo™, Sartorius™, Denver Instrument™, entre autres
- Fabrication durable en aluminium pour résister aux usages en laboratoire
- Choix possibles :
- Nacelles de 10,9 cm (4,25 po) à bords légèrement plissés et rebord évasé
- Nacelles de 12,2 cm (4,75 po) à dessus plats
Spécification
Spécification
| Forme du fond | Plat |
| Capacité (métrique) | 50 mL |
| Jetable | Jetable |
| Matériau | Aluminium |
| Forme | Circulaire |
| Type | Bac de pesée |
| À utiliser avec (application) | À usage général |
| Hauteur (métrique) | 5,1 mm |
| Diamètre (métrique) du dessus intérieur | 122 mm |
| Diamètre (métrique) | 122 mm (partie supérieure intérieure) |