Learn More
Fisherbrand™ Rack et accessoire de séchage en polystyrène hautement résistant aux chocs (HIPS)
Code produit 17286393 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Positions:
72
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Positions Conditionnement
17286393 72 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17286393
Nos meilleures ventes. Vos méga économies.
Utilisez le code promo 27997
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 23-12-2026
S’adapte à 72 chevilles maximum.
S’adapte à 72 chevilles maximum.
  • Polystyrène bleu clair hautement résistant aux chocs et moulé par injection
  • Les chevilles maintiennent des cylindres, des flacons, des béchers et des récipients, etc. et s’enclenchent facilement au moment que vous souhaitez
  • Livré avec 72 grandes chevilles de 4 po de long (10,2 cm), des crochets d’extension suspendus, des tuyaux d’évacuation et des bouchons de fixation pour le couplage avec des racks supplémentaires
  • Chevilles interchangeables à utiliser avec les tubes à essai disponibles séparément
  • Sachet de 11 chevilles en polystyrène hautement résistant aux chocs
Informations sur la commande
Dimensions : 17 x 24 po (43,2 x 61 cm) (l x H) avec une bordure de 3 po (7,6 cm)
Spécification
Autoclavable Non autoclavable
Couleur Blanc
Capacité 72
Matériau PS
Positions 72
Longueur (métrique) 44,92 cm
Longueur (impériale) 17,68 po
Largeur (impériale) 4,375 po
Hauteur (impériale) 24,82 po
Type de produit Égouttoir
Hauteur (métrique) 63 cm
Largeur (métrique) 11,11 cm