Learn More
Humidity Sponge™, Fisherbrand™
Dessiccant Hymidity Sponge, Fisherbrand, type réutilisable
Marque: Cole Parmer 07193-13
Code nomenclature Nacres: NB.77
Informations supplémentaires : Poids : 0.80000kg
Description
Dessiccant Hymidity Sponge, Fisherbrand, type réutilisable
- Dessiccant non toxique
- Réutilisable
- Le matériau est fabriqué en polyéthylène haute densité respirant DuPont’s Tyvek™
- Parfait pour les médicaments, les denrées alimentaires, les systèmes optiques et les équipements
- Les sachets sont garantis pour retenir 16 % d’humidité en poids, les résultats typiques sont une absorption d’humidité de 37 %
- Le dessiccant répond aux exigences de la FDA américaine
- Certifié ISO classe 5 (classe M3.5), compatible avec les salles blanches
Spécification
Fisherbrand™ Humidity Sponge™ Dessicant | |
HDPE | |
11 g |
1302-78-9 | |
40 Pk. |